Stampa…
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 37.3 EUR
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
Punto di ebollizione: 138…140 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00457139
CAS Number: 76041-86-6