tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloromethyl-benzoic acid tert-butyl ester
OR346196-1G
OR346196-5G
APOSOR346196-1GEA
62.6
EUR
APOSOR346196-1G
APOSOR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formula:
C₁₂H₁₅ClO₂ Peso molecolare: 226,7000 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180879 CAS Number: 220510-74-7 |