Stampa…
3,3-Dibromoazepan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dibromo-azepan-2-one
OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 265 EUR
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Formula: C₆H₉Br₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154706
CAS Number: 56987-35-0