Stampa…
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346193-1G OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA 0 EUR
APOSOR346193-1G APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₃S
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142789
CAS Number: 1208081-26-8
UN: 3261
ADR: 8,II