Stampa…
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoate
OR346191-1G OR346191-5G
APOSOR346191-1GEA 141 EUR
APOSOR346191-1G APOSOR346191-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid methylester
Formula: C₉H₉NO₆
Peso molecolare: 227,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833001
CAS Number: 27883-60-9