Stampa…
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346186-1G OR346186-5G
APOSOR346186-1GEA 30.6 EUR
APOSOR346186-1G APOSOR346186-5G
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₃
Peso molecolare: 156,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01851055
CAS Number: 51985-95-6