Stampa…
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA 108 EUR
APOSOR346185-1G APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 170,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839084
CAS Number: 51986-17-5