Stampa…
6-Phenyl-2-thiouracil
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G OR346183-10G
APOSOR346183-1GEA 78.6 EUR
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G APOSOR346183-10G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formula: C₁₀H₈N₂OS
Peso molecolare: 204,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059166
CAS Number: 36822-11-4