Stampa…
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR346182-1G OR346182-500MG OR346182-5G
APOSOR346182-1GEA 0 EUR
APOSOR346182-1G APOSOR346182-500MG APOSOR346182-5G
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Formula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131131
CAS Number: 19573-82-1