Stampa…
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR346176-1G OR346176-500MG OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA 159 EUR
APOSOR346176-1G APOSOR346176-500MG APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₉H₉ClN₂
Peso molecolare: 180.64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457523
CAS Number: 4760-35-4