Stampa…
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346175-1G OR346175-500MG
APOSOR346175-1GEA 0 EUR
APOSOR346175-1G APOSOR346175-500MG
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Formula: C₆H₈ClN₃OS
Peso molecolare: 205,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131114
CAS Number: 887623-92-9