Stampa…
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346174-250MG OR346174-500MG
APOSOR346174-250MGEA 0 EUR
APOSOR346174-250MG APOSOR346174-500MG
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Formula: C₇H₄ClN₃S
Peso molecolare: 197,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131112
CAS Number: 887623-91-8