Stampa…
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 201 EUR
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, grado tecnico
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀ClNO₃
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046089
CAS Number: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3