Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346165-1G OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA 317 EUR
APOSOR346165-1G APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 250,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09741134
CAS Number: 113808-87-0