Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR346164-1G OR346164-500MG
APOSOR346164-1GEA 379 EUR
APOSOR346164-1G APOSOR346164-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09929945
CAS Number: 54605-74-2