Stampa…
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346159-1G OR346159-5G
APOSOR346159-1GEA 0 EUR
APOSOR346159-1G APOSOR346159-5G
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Formula: C₆H₈Br₂O₃
Peso molecolare: 287,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845706
CAS Number: 89415-67-8