Stampa…
2,4-Dibromopentanedioic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346158-1G OR346158-5G
APOSOR346158-1GEA 183 EUR
APOSOR346158-1G APOSOR346158-5G
2,4-Dibromopentanedioic acid
2,4-Dibromopentanedioic acid
Formula: C₅H₆Br₂O₄
Peso molecolare: 289,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845705
CAS Number: 3479-80-9