Stampa…
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide
OR346152-25G OR346152-5G
APOSOR346152-25GEA 147 EUR
APOSOR346152-25G APOSOR346152-5G
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 210,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017018
CAS Number: 119-81-3