Stampa…
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR346149-1G OR346149-5G
APOSOR346149-1GEA 77.1 EUR
APOSOR346149-1G APOSOR346149-5G
5-Nitrobenzo[d]thiazole
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Formula: C7H4N2O2S
Peso molecolare: 180,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085891
CAS Number: 2942-07-6