Stampa…
Benzothiazol-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminobenzothiazole, Benzo[d]thiazol-4-amine
OR346148-1G OR346148-500MG
APOSOR346148-1GEA 263 EUR
APOSOR346148-1G APOSOR346148-500MG
Benzothiazol-4-ylamine
Benzothiazol-4-ylamine
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672135
CAS Number: 1123-51-9