Stampa…
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 1050 EUR
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110341
CAS Number: 66975-83-5