Stampa…
5-Bromo-3-methylisothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 201 EUR
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Peso molecolare: 178,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318949
CAS Number: 20493-60-1