Stampa…
2-Chloropyridine-3-sulphonic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346131-1G OR346131-5G
APOSOR346131-1GEA 198 EUR
APOSOR346131-1G APOSOR346131-5G
2-Chloropyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloropyridine-3-sulphonic acid amide
Formula: C₅H₅ClN₂O₂S
Peso molecolare: 192,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752623
CAS Number: 38025-93-3