Stampa…
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 228 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Peso molecolare: 227,07 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12402514
CAS Number: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II