Stampa…
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 0 EUR
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formula: C₇H₄Cl₃NO
Peso molecolare: 224.48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227171
CAS Number: 1056189-27-5