5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR346125-1G
OR346125-5G
APOSOR346125-1GEA
0
EUR
APOSOR346125-1G
APOSOR346125-5G
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Formula:
C₈H₉ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114339 CAS Number: 287927-87-1 |