1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01313628 CAS Number: 376387-68-7 |