Stampa…
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346122-1G OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA 0 EUR
APOSOR346122-1G APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Formula: C₅H₃N₃O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076649
CAS Number: 62078-43-7