Stampa…
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
OR346121-1G OR346121-5G OR346121-10G
APOSOR346121-1GEA 102 EUR
APOSOR346121-1G APOSOR346121-5G APOSOR346121-10G
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₉H₉N₅
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023187
CAS Number: 91-76-9