Stampa…
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 168 EUR
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227162
CAS Number: 1089330-58-4