5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02090518 CAS Number: 957947-49-8 |