Stampa…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR346115-1G OR346115-25G OR346115-5G
APOSOR346115-1GEA 77.1 EUR
APOSOR346115-1G APOSOR346115-25G APOSOR346115-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₄Cl₂N₂OS
Peso molecolare: 223,08 g/mol
Punto di fusione: 86…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194954
CAS Number: 33097-11-9