4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR346111-1G
OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA
308
EUR
APOSOR346111-1G
APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formula:
C₇H₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368660 CAS Number: 67268-37-5 |