Stampa…
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11052464
CAS Number: 201019-27-4