Stampa…
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 93.1 EUR
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664476
CAS Number: 18474-57-2