Stampa…
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR346105-1G OR346105-5G
APOSOR346105-1GEA 109 EUR
APOSOR346105-1G APOSOR346105-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃
Peso molecolare: 251,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052463
CAS Number: 108953-41-9