Stampa…
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
OR346101-1G OR346101-5G OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA 0 EUR
APOSOR346101-1G APOSOR346101-5G APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆BrClN₂
Peso molecolare: 245,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457491
CAS Number: 1740-88-1