Stampa…
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 EUR
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClNO₃S
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407346
CAS Number: 499770-75-1
UN: 3261
ADR: 8,II