Stampa…
3-Benzyloxy-4-methylphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346095-1G OR346095-5G
APOSOR346095-1GEA 121 EUR
APOSOR346095-1G APOSOR346095-5G
3-Benzyloxy-4-methylphenylamine
3-Benzyloxy-4-methylphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅NO
Punto di ebollizione: 157 °C/ 1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973042
CAS Number: 219492-12-3