Stampa…
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346093-1G OR346093-5G OR346093-25G
APOSOR346093-1GEA 0 EUR
APOSOR346093-1G APOSOR346093-5G APOSOR346093-25G
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Formula: C₁₂H₁₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136653
CAS Number: 14464-15-4