Stampa…
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346090-1G OR346090-5G
APOSOR346090-1GEA 0 EUR
APOSOR346090-1G APOSOR346090-5G
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₄
Peso molecolare: 185,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568348
CAS Number: 95104-40-8