Stampa…
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346085-1G OR346085-5G OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA 0 EUR
APOSOR346085-1G APOSOR346085-5G APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formula: C₇H₉ClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173820
CAS Number: 34959-81-4