Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀N₂O₃ Punto di fusione: 74…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568327 CAS Number: 1208081-25-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...