Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 0 EUR
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formula: C₉H₁₁NOS
Peso molecolare: 181,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414738
CAS Number: 35582-11-7