Stampa…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G OR346066-250MG OR346066-5G
APOSOR346066-1GEA 209 EUR
APOSOR346066-1G APOSOR346066-250MG APOSOR346066-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Peso molecolare: 207,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275208
CAS Number: 102638-45-9