Stampa…
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR346059-1G OR346059-5G
APOSOR346059-1GEA 0 EUR
APOSOR346059-1G APOSOR346059-5G
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 186,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738644
CAS Number: 51818-19-0