Stampa…
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346054-1G OR346054-500MG
APOSOR346054-1GEA 0 EUR
APOSOR346054-1G APOSOR346054-500MG
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₈H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568290
CAS Number: 159016-21-4