Stampa…
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 292 EUR
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09809469
CAS Number: 147111-30-6