Stampa…
tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyloxycarbonyl-3-bromo-4-oxopiperidine, tert-Butyl 3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR346051-1G OR346051-5G
APOSOR346051-1GEA 51 EUR
APOSOR346051-1G APOSOR346051-5G
tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆BrNO₃
Peso molecolare: 278,1429 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738530
CAS Number: 188869-05-8