Stampa…
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346046-1G OR346046-500MG
APOSOR346046-1GEA 0 EUR
APOSOR346046-1G APOSOR346046-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₇N₃O₃
Peso molecolare: 333,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568261
CAS Number: 1053657-97-8